Swing over bench
Lieferant: Palbam
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
SGB-0850
134-0501EA 1610 EUR InStock
134-0501
Swing over bench
Möbel Bänke für Umkleideräume
Diese Bank ist speziell als Hilfsmittel für das Anziehen von Überschuhen konzipiert – mit einer kleinen erhöhten Plattform für den Fuß. Zwei oder mehr Bänke können miteinander verbunden werden (entweder Sitzfläche gegen Sitzfläche oder Fußstütze gegen Fußstütze), um so als ideale Überschwenkbank zu fungieren.
  • The bench can also be used as a separation barrier between pre-gowning and gowning areas
  • Optional connection pieces allow benches to be joined together (see accessories)
Stainless steel 304 with electropolished finish.
Lieferumfang: Typically available from stock for direct shipment from the supplier.
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
ZUBEHÖR
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge