Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

tetra-Natriumdiphosphat, wasserfrei, tech.

Lieferant: ALFA AESAR

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

Achtung

13439.30 13439.A1 13439.99
13439.30EA 34.2 EUR InStock
13439.30 13439.A1 13439.99
tetra-Natriumdiphosphat, wasserfrei, tech.
tetra-Natriumdiphosphat
CAS No.: 7722-88-5 Molecular Formula: Na4O7P2 Formula Weight: 265.90 Physical Form: Granular Density: 2.534 Sensitivity: Hygroscopic Appearance: White Melting Point: 988° Solubility: Soluble in water, with slow hydrolysis to sodium orthophosphate Merck Reference: 14,9240 MDL No.: MFCD00003513

Water softener, metal cleaner, soap and synthetic detergent builder, general sequestering agent, in electrodeposition of metals


Formel: Na₄O₇P₂
Melting Pt: 988 °C
Dichte: 2,534
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00003513
CAS-Nummer: 7722-88-5
EINECS: 231-767-1
Merck Index: 14,9240
Order Now

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

WEITERE INFORMATIONEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge