Natriumnitrit 99-100,5% (Trockenmasse), Puriss., erfüllt analytische Spezifikationen von BP, Ph. Eur., USP, FCC, E250, Fluka™
Lieferant: HONEYWELL
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Gefahr
13447-50KG 13447.9050
13447-50KGEA 1202.3 EUR InStock
13447-50KG HONE13447.9050
Natriumnitrit 99-100,5% (Trockenmasse), Puriss., erfüllt analytische Spezifikationen von BP, Ph. Eur., USP, FCC, E250, Fluka™
Sodium nitrite
Formel: NaNO₂
Melting Pt: 280 °C
Dichte: 2,17 g/cm3 (20 °C)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00011118
CAS-Nummer: 7632-00-0
EINECS: 231-555-9
UN: 1500
ADR: 5.1,III
Merck Index: 13,08721
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Assay (calculated to the dried substance) 99 - 100.5 %
Loss on drying (vacuum) Max. 0.25 %
Loss on drying (on silicagel, 4h) Max. 0.2 %
Acidity or alkalinity complying
Arsenic (As) Max. 2 ppm
Calcium (Ca) Max. 0.005 %
Mercury (Hg) Max. 1 ppm
Lead (Pb) Max. 2 ppm
Heavy metals (as Pb) Max. 10 ppm
Chloride (Cl) Max. 50 ppm
Sulfate (SO₄) Max. 100 ppm
Appearance of the solution complying
Residual solvents complying
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge