Cäsiumchromat 99,9 Metals basis
Lieferant: ALFA AESAR
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Gefahr
13492.14 13492.22
13492.14EA 59.9 EUR InStock
13492.14 13492.22
Cäsiumchromat 99,9 Metals basis
Cäsiumchromat
Purity: 99.9% CAS No.: 13454-78-9 Molecular Formula: Cs2CrO4 Formula Weight: 381.81 Physical Form: Powder Sensitivity: Hygroscopic UN No.: 3087 MDL No.: MFCD00016050
Formel: CrCs₂O₄
MW: 381.8 g/mol
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00016050
CAS-Nummer: 13454-78-9
EINECS: 236-640-4
UN: 3087
ADR: 5.1 III
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge