Mikrobiologische Sicherheitswerkbänke, Klasse II, Serie EF und EF/B
Lieferant: CleanAir by Baker
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
NP0301104ARN NP1991104 NP1991105 NP1991106 NP1992104 NP1992106 NP0302104RN NP0302106RN NP0301105ARN
135-0719EA 0 EUR InStock
135-0719 135-0058 135-0059 135-0060 135-0104 135-0105 135-1499 135-0723 135-0720
Mikrobiologische Sicherheitswerkbänke, Klasse II, Serie EF und EF/B
Dunstabzugshauben und Verkleidungen Biologische Sicherheitswerkbänke
Mikrobiologische Sicherheitswerkbänke bieten maximale Sicherheit für Benutzer, Produkt und Umgebung. Geeignet für alle Anwendungen aus den Bereichen Molekularbiologie, Biotechnologie, Pharmazeutik und medizinische Forschung.
  • Das Fenster kann hermetisch abgedichtet werden, besonders wichtig bei der Gasdesinfektion
  • Alle Modelle mit epoxidbeschichteter Außenseite und Innenseite aus Edelstahl
  • Unkomplizierte Wartung, HEPA-Filter wird einfach von der Vorderseite abgenommen
  • Alarmfunktion (falsche Luftgeschwindigkeit oder Fensterposition) direkt im Blickfeld des
More Product Information
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
ZUBEHÖR
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge
Diese Webseite verwendet Cookies, eigene oder von Drittanbieter, zur Sammlung statistischer Informationen, um Inhalte und Anzeigen für Sie zu personalisieren. Wenn Sie diese Seite weiterhin verwenden, akzeptieren Sie die Cookie-Nutzung.
Weitere Informationen finden Sie in unseren Datenschutzbestimmungen..