Biologische Sicherheitswerkbänke, Klasse II, BioVanguard Green Line
Lieferant: CleanAir by Baker
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
NH501003 NH501001 NH601001 NH401003 NH401001 NH301001 NH601003
135-1717EA 14700 EUR InStock
135-1717 135-1715 135-1723 135-1709 135-1692 135-1705 135-1725
Biologische Sicherheitswerkbänke, Klasse II, BioVanguard Green Line
Dunstabzugshauben und Verkleidungen Biologische Sicherheitswerkbänke
BioVanguard Green Line ist eine Sicherheitswerkbank der Klasse II und bietet Einfachheit, Robustheit und hohe Zuverlässigkeit. Sie sorgt für ein Höchstmaß an Schutz für Bediener, Produkt und Umgebung und minimiert Gefahren, die von Mitteln der Biosicherheitsstufen 1, 2 und 3 ausgehen. Sie ist für die mikrobiologische Forschung mit biologischen Arbeitsstoffen (z. B. Bakterien, Viren usw.) und Allergenen konzipiert.
  • Einfach zu installieren und zu bedienen, leicht zu reinigen, einfach zu dekontaminieren und geringer Wartungsaufwand
More Product Information
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge
Diese Webseite verwendet Cookies, eigene oder von Drittanbieter, zur Sammlung statistischer Informationen, um Inhalte und Anzeigen für Sie zu personalisieren. Wenn Sie diese Seite weiterhin verwenden, akzeptieren Sie die Cookie-Nutzung.
Weitere Informationen finden Sie in unseren Datenschutzbestimmungen..