typ 30 sicherheitsschrank, unterbauschrank mit schublade, modell-linie ub-line, modellgruppe ub-s-30, modell ub30.060.110.s, typgepr ft gem din en 14470-1, ce konform abmessungen: auen: bxtxh (mm) 1102 x 574 x 600 innen: bxtxh (mm) 979 x 452 x 50 1 * 1 ST
Lieferant: MSG
typ 30 sicherheitsschrank, unterbauschrank mit schublade, modell-linie ub-line, modellgruppe ub-s-30, modell ub30.060.110.s, typgepr ft gem din en 14470-1, ce konform abmessungen: auen: bxtxh (mm) 1102 x 574 x 600 innen: bxtxh (mm) 979 x 452 x 50 1 * 1 ST
PRODUKT
Erweitert / Kompakt
typ 30 sicherheitsschrank, unterbauschrank mit schublade, modell-linie ub-line, modellgruppe ub-s-30, modell ub30.060.110.s, typgepr üft gemäß din en 14470-1, ce konform abmessungen: außen: bxtxh (mm) 1102 x 574 x 600 innen: bxtxh (mm) 979 x 452 x 50 1 * 1 ST 135-2076 1 * 1 ST
Hersteller-Artikelnummer:: 30422001
Lokale Artikelnummer:: MSGA30422001
Barcode erstellen Barcode Label Format: 
PDF Katalogseiten erstellen
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder