Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

Gasflaschenschränke, Typ 90, G-Ultimate

Lieferant: asecos

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

30641001 30657001 30667001 30676001 30677001 30678001 30679001 30689001
135-1765EA 4967 EUR InStock
135-1765 135-1766 135-1767 135-2447 135-2449 135-1768 135-2452 135-2458
Gasflaschenschränke, Typ 90, G-Ultimate
Möbel Lagerschränke
Feuerbeständige Sicherheitsschränke vom Typ 90 für die sichere Lagerung von Gasflaschen in Gebäuden, in Übereinstimmung mit DIN EN 14470-2.

  • Einfache Installation von Ausstattung und Rohrleitungen - große Innenhöhe (1858 mm)
  • Zugangsmöglichkeiten an der Oberseite des Schranks
  • Keine unbefugte Benutzung - Türen mit Zylinderschloss verschließbar (geeignet für Verriegelungssysteme)
  • Türöffnungswinkel: max. 180°
  • Einfache Installation - Nivellierhilfen zum Ausgleich einer unebenen Standfläche
  • Schnelle Inbetriebnahme -
More Product Information
Order Now
 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

ZUBEHÖR

WEITERE INFORMATIONEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge

Diese Webseite verwendet Cookies, eigene oder von Drittanbieter, zur Sammlung statistischer Informationen, um Inhalte und Anzeigen für Sie zu personalisieren. Wenn Sie diese Seite weiterhin verwenden, akzeptieren Sie die Cookie-Nutzung.

Weitere Informationen finden Sie in unseren Datenschutzbestimmungen..