Arbeitsplatte TRESPA TopLabPlus mit Auffangbecken SMART391. Ideal fr die Anwendung von Pulvern. Wiegearbeiten: Genauigkeit bis 6 De zimale. Hohe mechanische und chemische Resistenz. Einfache Reinigung 1 * 1 ST
Lieferant: ERLAB CAPTAIRE
Arbeitsplatte TRESPA TopLabPlus mit Auffangbecken SMART391. Ideal fr die Anwendung von Pulvern. Wiegearbeiten: Genauigkeit bis 6 De zimale. Hohe mechanische und chemische Resistenz. Einfache Reinigung 1 * 1 ST
PRODUKT
Erweitert / Kompakt
Arbeitsplatte TRESPA TopLabPlus mit Auffangbecken SMART391. Ideal für die Anwendung von Pulvern. Wiegearbeiten: Genauigkeit bis 6 De zimale. Hohe mechanische und chemische Resistenz. Einfache Reinigung 1 * 1 ST 135-2827 1 * 1 ST
Hersteller-Artikelnummer:: I0161030001
Lokale Artikelnummer:: ERLAI0161030001
Barcode erstellen Barcode Label Format: 
PDF Katalogseiten erstellen
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder