Indium-Standardlösung, 1000 mg/L In in 5%iger Salpetersäure (aus In) Specpure® Standard für die ICP
Lieferant: ALFA AESAR
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
13846.AD 13846.AE 13846.AP
13846.ADEA 73.5 EUR InStock
13846.AD 13846.AE 13846.AP
Indium-Standardlösung, 1000 mg/L In in 5%iger Salpetersäure (aus In) Specpure® Standard für die ICP
Standards Kationischer Standards Indium-Standards
Molecular Formula: In in 5% HNO₃
Physical Form: Liquid
UN No.: 3264
MDL No.: MFCD00134048
Zertifizierungen: Rückführbar auf NIST
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge