Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

Terbium-Standardlösung, 1000 mg/L Tb in 5% Salpetersäure (aus Tb₄O₇) Specpure® Standard für die ICP

Lieferant: ALFA AESAR

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:


13860.AD 13860.AE 13860.AP
13860.ADEA 69.3 EUR InStock
13860.AD 13860.AE 13860.AP
Terbium-Standardlösung, 1000 mg/L Tb in 5% Salpetersäure (aus Tb₄O₇) Specpure® Standard für die ICP
Standards Kationischer Standards Terbium-Standards
Molecular formula: Tb₄O₇ in 5% HNO₃
Physical form: liquid
UN No.: 3264
MDL No.: MFCD00011256

Rückführbar auf NIST

Zertifizierungen: Rückführbar auf NIST


Order Now

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

WEITERE INFORMATIONEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge

Diese Webseite verwendet Cookies, eigene oder von Drittanbieter, zur Sammlung statistischer Informationen, um Inhalte und Anzeigen für Sie zu personalisieren. Wenn Sie diese Seite weiterhin verwenden, akzeptieren Sie die Cookie-Nutzung.

Weitere Informationen finden Sie in unseren Datenschutzbestimmungen..