Rhodamin B, BAKER ANALYZED®, Laborreagens, J.T.Baker®
Lieferant: AVANTOR PERFORMANCE MATERIALS
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Gefahr
1389.0100EA 55.14 EUR InStock
1389.0100
Rhodamin B, BAKER ANALYZED®, Laborreagens, J.T.Baker®
Rhodamin B
Formel: C₂₈H₃₁ClN₂O₃
Melting Pt: 199…201 °C
Dichte: 1,31 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00011931
CAS-Nummer: 81-88-9
EINECS: 201-383-9
Merck Index: 13,08266
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Sensitivity as Indicator passes test
Solubility passes test
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge