Transportwagen für Partikelzähler
Lieferant: Palbam
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
SENSORCART SENSORCARTARM PCCS0701 PCCS0902 PCCS0702 PCCS0722
139-0027EA 0 EUR InStock
139-0027 139-0028 139-0587 PALBPCCS0902 PALBPCCS0702 PALBPCCS0722
Transportwagen für Partikelzähler
Transportwagen
Dieser Wagen ist speziell für den Transport von Partikelzählgeräten in Reinraumumgebungen konzipiert. Edelstahl 304, elektrolytisch poliert.
  • Ergonomisches Design
  • Stoßdämpfendes System in jedem Rad, um den wertvollen Partikelzählsensor vor Vibrationen und Stößen zu schützen
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
ZUBEHÖR
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge