Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

Stühle, Hocker und Stehhocker, Edelstahl

Lieferant: Kango

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

7NN12VHXX00905 7NN12VHXX04905 7KA82FXYO00512 7KA82FXYO00905 7NG26VHXX04905 7NG36VHXX04905 7NG36VHXX00905 7NG26VHXX00905
132-8451EA 659 EUR InStock
132-8451 132-8452 139-0468 139-0207 BIEN7NG26VHXX04905 139-0440 BIEN7NG36VHXX00905 BIEN7NG26VHXX00905
Stühle, Hocker und Stehhocker, Edelstahl
Stühle
Chairs, stools and stand-up with polyurethane foam seats and backrests with stainless steel 316 L base.

  • 316L stainless steel column and base (five-branch base for the chairs and stools / horse shoe base with anti-slip coating for the stand-up seat)
  • Easily cleaned using common household products

Chairs
Ergonomically designed seats and backrests made from 40 mm thick, soft, comfortable polyurethane foam
No irritating sweating
Resistant to nicks, weak acids, sparks and lubricants
The 316L stainless steel base is especially corrosion-resistant
Height adjustment with screw hidden inside the column
Available with or without footrest
Fire resistant
Dimensions of the seat (W×D): 410×390 mm
Dimensions of the backrest (W×H): 360×220 mm

Hocker
Runder Sitz aus 40 mm dickem, weichem und bequemem Polyurethanschaum
Beständig gegen Einschnitte, schwache Säuren, Funken und Schmiermittel
Der Fuß ist besonders korrosionsbeständig
Ideal für die Verwendung in feuchten Räumen, in Reinräumen, in Labors und in der Lebensmittelindustrie
Höheneinstellung mit Edelstahl-Drehknopf
Erhältlich mit und ohne Fußstütze
Zertifiziert feuerfest

Stehsitz
Halbrunder Sockel aus Edelstahl 316L mit rutschfester PVC-Beschichtung
Zylindrischer Sitz aus PU
Tragegriff im Sitz integriert
Platzsparend
Mit Teleskop-Höhenverstellung
Maße des Sitzes (B×T): 345×100 mm

Order Now
 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

WEITERE INFORMATIONEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge