Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

Stühle, Semi-Stehhocker und Stehhocker, PU

Lieferant: Kango

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

7KA80XHFO00512 7KA80YHFO00905 7NG35GDLR00905 7NG35GDLR02905 7NG35GDLU02905 7NG35GDLV00905 7NG40GBLU00512 7NG20GHLP02905 7NG40GBLR00512 7NG35NBPP00905 7NG35GHLP02905 7NG35GHLR00905 7NG35GHLR02512 7NG35GHLR02905 7NG35GHLU02905 7NG35GTLP01905 7NG35GDLV02512 7NG35NBPR00512 7NG35NBPR00905 7NG35NHPP00905 7NG35NHPP02905 7NG35NHPR02905 7NG40GBLP00905 7NG35GHLV02905 7NG35GHLP00905 7NG35GDLV02905 7NG20GHLP00512 7NG20GHLP02512 7NG20NHNP02905 7NG35GBLC00512 7NG35GBLC00905 7NG35GBLP00905 7NG35GBLR00512 7NG35GBLR00905 7NG20GHLP00905 7NG35GBLU00905 7NG40GBLU00905 7NG40GDLP01905 7NG40GHLP00905 7NG40GHLP01512 7NG40GHLP01905 7NG40GBLR00905 7NG20NHNP00905 7NG35GHLU02512 7NG35GTLP01512
139-0438EA 355 EUR InStock
139-0438 139-1010 139-0720 139-0721 139-0722 139-0723 139-0739 BIEN7NG20GHLP02905 139-0738 139-0733 139-0697 139-0726 139-0727 139-0728 139-0730 139-0732 139-0724 BIEN7NG35NBPR00512 139-0734 139-1014 139-0735 139-0736 139-0737 139-0731 139-0725 139-1013 BIEN7NG20GHLP00512 BIEN7NG20GHLP02512 BIEN7NG20NHNP02905 139-0715 139-0716 139-0717 139-0718 139-1012 BIEN7NG20GHLP00905 139-0719 139-0740 139-0741 139-0742 139-0743 139-1016 139-1015 BIEN7NG20NHNP00905 139-0729 BIEN7NG35GTLP01512
Stühle, Semi-Stehhocker und Stehhocker, PU
Stühle
Ergonomische Sitze aus weichem PU für höchsten Komfort. Weiches PU, abgestimmt auf alle Verwendungszwecke und Arbeitsumgebungen.

  • Überhitzt nicht und verhindert Schweißbildung
  • Sehr robust: diese Serie ist beständig gegenüber scharfen Werkzeugen, Funken, schwachen Säuren und Kohlenwasserstoffen
  • Einfache Reinigung mit gängigen Haushaltsreinigern
  • Dicke des Schaums: 4 cm

Stühle:
Schwarzer oder blauer, ergonomischer, quadratischer Sitz und gebogene Rückenlehne für eine bessere Lendenwirbelstütze
Integrierter Tragegriff
Bewegliche, in Höhe und Tiefe verstellbare Rückenlehne (Standard-Stühle)
Unabhängige Verstellung von Sitz- und Rückenlehnenneigung durch einen leichtgängigen Hebel mit asynchronem Mechanismus (asynchrone Stühle)
Abmessungen des Sitzes (B×T): 410×390 mm
Abmessungen der Rückenlehne (B×H): 360×220 mm
Säule mit Gasfeder und Stoßdämpfer zur Höhenverstellung
Fuß mit 5 Auslegern, abriebfest, verstärkt

Semi-Stehhocker:
Schwarzer oder blauer, ergonomischer, quadratischer Sitz
Abmessungen des Sitzes (B×T): 410×390 mm
Säule mit Gasfeder und Stoßdämpfer zur Höhenverstellung
Fuß mit 5 Auslegern, abriebfest, verstärkt

Stehhocker:
Ergonomisches Konzept, das Ermüdung verhindert, die sonst beim Stehen durch das Körpergewicht verursacht wird
Extrem stabil und leicht zu bewegen
Benötigt wenig Platz
Der Fuß ist so konzipiert, dass er bei Bewegungen nicht stört
Halbrunder, mit PVC beschichteter Edelstahlfuß, kunststoffbasierte Satinbeschichtung, Stellfläche (B×T): 490×330 mm
Abmessungen des Sitzes (B×T): 345×175 mm
Nicht drehbar, geneigte Säule mit Gasfeder, mit verstellbarer Höhe und Stoßdämpfer

* 750 til 980 mm mit Erweiterungsstück.

Bestellinformation: Die schwarzen Stühle sind wie folgt klassifiziert: CF gemäß der Empfehlung D2-2000 von GPEM vom April 2000.

Order Now
 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

WEITERE INFORMATIONEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge