Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

Etagenwagen, Serie BC

Lieferant: Metro International

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

BC2030-2DMB BC2030-3DG BC2030-3DMB BC2636-2DMB BC2636-3DMB
139-0055EA 557 EUR InStock
139-0055 139-0057 139-0058 139-0774 139-0775
Etagenwagen, Serie BC
Transportwagen
Mehrzweckwagen aus Polymer bestehend aus mindestens zwei spritzgegossenen Einlegeböden aus hochdichtem Polyethylen und vier verchromten Pfosten. Bei Bedarf kann ein weiterer Boden eingelegt werden. Der Wagen verfügt über vier nicht abfärbende schwenkbare/feststehende Rollen (aus thermoplastischem Kunststoff, Durchmesser 102 mm).

  • Glatte Oberflächen, die leicht abgewischt werden können
  • Korrosionsbeständige Einlegeböden
  • Robuste Konstruktion: Jeder Einlegeboden trägt bis zu 68 kg; jede Einheit trägt bis zu 181 kg
  • Einfach einzustellen: optionaler mittlerer Einlegeboden kann in 25 mm-Schritten verstellt werden
  • Ergonomischer Griff für einfache Verwendung
  • Einfache Montage ohne Werkzeug: Regale können einfach abgenommen werden

BC Wagen mit Microban® Produktschutz: Wagen in Schiefergrau mit Microban® Produktschutz. Dieser Schutz hemmt das Wachstum von Bakterien, Schimmel, Mehltau und Pilzen, die unangenehme Gerüche, Flecken und Produktzersetzung hervorrufen.

Order Now
 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

WEITERE INFORMATIONEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge