Reinraum-Etagenwagen
Lieferant: Palbam
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
UC-85-2 UC-85-3 UCP-85-2 UC-55-2 UC-55-3 UCP-55-3 UCP-85-3 UCP-55-2 UC-85-2-ESD UCP-55-3-ESD
139-0589EA 2420 EUR InStock
139-0589 139-0590 139-0591 139-0588 139-0793 139-0794 139-0795 PALBUCP-55-2 PALBUC-85-2-ESD PALBUCP-55-3-ESD
Reinraum-Etagenwagen
Transportwagen
Diese Reinraum-Transportwagen wurden speziell für schwere Lasten konzipiert.
  • Bis zu 60 kg pro Ablage
  • Ringsum erhöhter Rand verhindert ein Herabrollen von Teilen und lässt sich leicht abwischen
  • Wahl zwischen 2 oder 3 Ablagen
  • Glatte oder perforierte Ablagen
  • Weiße 130-mm-Reinraum-Lenkrollen (5 Zoll) aus Nylon, 2 mit Feststeller
Edelstahl 304 mit elektropolierter Oberfläche. Speziell abriebfest, sanft laufend.
Lieferumfang: In der Regel ab Lager lieferbar für den Direktversand vom Lieferanten. Lieferung flach verpackt mit Montageanweisungen.
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge