Steckdosenleisten, smart
Lieferant: BACHMANN ELEKTRO
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
387.272
139-1371EA 14.5 EUR InStock
139-1371
Steckdosenleisten, smart
Steckdosen
3-fach Steckdose, Stoßfester Kunststoff.
  • Winkelstecker mit  Doppelerdung
  • Montageflansch zur schnellen und sicheren Befestigung
  • Steckdosen in 35-Grad-Anordnung versetzt mit vernickelten Schutzkontakten
  • Ohne Schalter und Kindersicherung
  • VDE-konform
Farbe: Weiß
Max. Leistung: 16 A/3600 W
L×B×H (ohne Kabel): 188×56×41 mm
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge