Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

Steckdosenleiste, 6-fach, Economy

Lieferant: BACHMANN ELEKTRO

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

381.251K 381.249K 381.250K 381.252K 381.2501K
139-1330EA 33.2 EUR InStock
139-1330 139-1372 139-1373 139-1374 139-1375
Steckdosenleiste, 6-fach, Economy
Steckdosen
Steckdosenleiste mit integrierter formschöne und praktische Kabelaufwicklung.

  • Angespritzer Schutzkontaktstecker mit doppelter Erdung
  • Montageflansch für schnelle und sichere Befestigung
  • Dosen 35° versetzt

Farbe: Weiß.

Order Now
 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge