Kabelbox, 4-fach
Lieferant: BACHMANN ELEKTRO
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
393.002
139-1395EA 51.3 EUR InStock
139-1395
Kabelbox, 4-fach
Steckdosen
Vierfach-Schuko-Steckdose mit integriertem einpoligen Thermoschalter.
  • Leicht auf- und abrollbar
  • Kabel (HO5VV-F G31,50 mm²) mit Winkelstecker (Doppelerdung)
Farbe: Weiß.
Max. Leistung: abgerollt: 3500 W; aufgerollt: 1200 W
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge