Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

Kaliumwolframat ≥99,5% (Metall-Basis)

Lieferant: ALFA AESAR

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:


14031.14 14031.22
14031.14EA 76.5 EUR InStock
14031.14 14031.22
Kaliumwolframat ≥99,5% (Metall-Basis)
Kaliumwolframat
Purity: 99.5% CAS No.: 7790-60-5 Molecular Formula: K2WO4 Formula Weight: 326.04 Physical Form: -60 Mesh Powder Density: 3.12 Melting Point: 921° Solubility: Soluble in water Merck Reference: 14,7694 MDL No.: MFCD00049668


Formel: K₂O₄W
MW: 326.03 g/mol
Melting Pt: 921 °C
Dichte: 3.12
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00049668
CAS-Nummer: 7790-60-5
EINECS: 232-215-2
Merck Index: 14,7694
Order Now

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

WEITERE INFORMATIONEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge