Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

Desinfektion System, Minncare® Mini Dry Fog™

Lieferant: MARCOR PURIFICATION

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

290-01-061
141-0045EA 9140 EUR InStock
141-0045
Desinfektion System, Minncare® Mini Dry Fog™
Desinfektionssysteme
Das Mini Dry Fog ist ein einfaches und wirtschaftliches System zur Aerosol-Desinfektion kleiner Räume (1 bis 20 m³). Das System ersetzt herkömmliche Verfahren mit Formol bzw. Formaldehyd zur Desinfektion von Umkleide- oder Desinfektionsschleusen, kleinen Räumen und Laminar-Flow-Werkbänken (Biogefährdung). Für einen Desinfektionsvorgang von maximal 90-120 Minuten ist nichts weiter als ein Druckluftanschluss (5 bar) erforderlich. Der vom Mini Dry Fog erzeugte Trockennebel schlägt sich nicht auf Oberflächen nieder; die Dampfphase des Systems hat ihre hohe sporizide Effizienz unter Beweis gestellt (siehe Minncare Dry Fog).

  • Effizienz: Das Gerät ermöglicht eine Sporenreduktion von über 6 log-Stufen
  • Kontrolle und Rückverfolgbarkeit: Lieferung mit Software zur Verfahrensoptimierung und Freigabe der Desinfektionen
  • Unbedenklich: hinterlässt keine Rückstände auf Oberflächen
  • Dokumentation gemäß pharmazeutischen Standards

AFNOR NF-T72-381

Zertifizierungen: AFNOR NF-T72-381
Übereinstimmung mit empfohlenen Verfahren: Das System erfüllt die Voraussetzungen der neuen Empfehlungen der FDA zum Einsatz von Sporiziden in aseptischen Umgebungen.

Order Now
 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

ZUBEHÖR

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge