Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

Econo CurtainCleaner™ Werkzeug und Bezüge

Lieferant: MICRONOVA

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

ECC6-14 QDECC-14 ECC11-14 ECC11-14IR ECC6-14IR QPECC-14
141-1014EA 48 EUR InStock
141-1014 141-1033 141-1012 141-1013 MICRECC6-14IR MICRQPECC-14
Econo CurtainCleaner™ Werkzeug und Bezüge
Mopps
Reinigen Sie Streifenvorhänge aus Vinyl einfach und effizient mit einem einfachen, „gegabelten“ Rahmen, der den Vorhang oben greift und nach unten gleitet, wodurch beide Seiten gleichzeitig effektiv gereinigt werden. Entwickelt für den Einsatz in Reinräumen. Gammasterilisierte Bezüge für aseptische Umgebungen.

  • Ein einfacher Rahmen im Stil einer „Stimmgabel“ ohne beweglichen Teile
  • Innenmaterial aus Urethanschaum hält das Desinfektionsmittel und erleichtert das Auswringen
  • Widersteht Alkoholen und starken Desinfektionsmitteln
  • Waschbar zur Wiederverwendung
  • Autoklavierbar

Bezüge sind In verschiedenen Textilien und für spezielle Reinigungsanwendungen erhältlich:
Mikrofaser - ausgezeichnete Reinigung mit 400 % Saugfähigkeit.
NovaPoly™ - 100% glatt gestricktes Polyester bietet eine hervorragende Verteilung des Desinfektionsmittels.
PolySorb™ - 100% strukturiertes Polyester zum Entfernen von Rückständen und Verteilung des Desinfektionsmittels.

Mit einer großen Auswahl an waschbaren Bezügen kann der Econo CurtainCleaner™ mit Alkohol, Dampfsterilisation und starken Desinfektionsmitteln verwendet werden, um industrielle, Reinraum- oder andere kritische Umgebungsbedingungen zu erreichen.

Dieses Econo CurtainCleaner™-Werkzeug verfügt über zwei 14-Zoll-Stangen, die den Vorhang an seiner obersten Verbindung greifen und nach unten gleiten, um das Reinigungsmittel auf beide Seiten des Vorhangs gleichzeitig aufzutragen oder abzustreichen. Der QD-Rahmen lässt sich mit den Schnelltrenngriffen der SSU-Serie verwenden; Der QP-Rahmen wird mit den Gewindegriffen der STA-Serie verbunden.

Bestellinformation: Alle Komponenten müssen separat bestellt werden. Für zusätzliche Grifflängen wenden Sie sich bitte an Ihr Avantor-Vertriebszentrum.

Order Now
 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

WEITERE INFORMATIONEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge