Reinraum-Staubsauger, CWR POLY Serie
Lieferant: TIGER-VAC
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
110499B 110498B
141-1080EA 5230 EUR InStock
141-1080 141-1079
Reinraum-Staubsauger, CWR POLY Serie
Staubsauger
Diese Staubsauger für die Nass- und Trockenreinigung sind für allgemeine Reinigungsarbeiten in kontaminationskontrollierten Umgebungen entwickelt. Sie sind ideal für Reinraumumgebungen und können in der pharmazeutischen Industrie eingesetzt werden.
  • 5-stufiges Filtrationssystem mit zwei ULPA-Filtern U15 (einer für die Saugluft und einer für die Kühlluft), doppeltem Stofffilter und Einweg-Filterbeutel
  • Einphasiger Bypass-Motor
  • Fahrgestell mit 4 Laufrollen für gute Beweglichkeit
  • Auffangkapazität: 25 bis 47,5 Liter im Auffangbehälter und 9,5 (CWR 8)
More Product Information
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge
Diese Webseite verwendet Cookies, eigene oder von Drittanbieter, zur Sammlung statistischer Informationen, um Inhalte und Anzeigen für Sie zu personalisieren. Wenn Sie diese Seite weiterhin verwenden, akzeptieren Sie die Cookie-Nutzung.
Weitere Informationen finden Sie in unseren Datenschutzbestimmungen..