Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

Reinigungsmittel, Contec® Sterile NeutraKlean

Lieferant: CONTEC

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

SBC503NK SBT103NK SBC103NK
141-1306EA 358 EUR InStock
141-1306 141-1305 CONTSBC103NK
Reinigungsmittel, Contec® Sterile NeutraKlean
Reinigungsmittel Waschmittel und Oberflächenreiniger
Contec® Sterile NeutraKlean ist ein schonendes und wenig schäumendes Reinigungsmittel, das zur Reinigung von Reinräumen in der Biowissenschaft entwickelt wurde. Gebrauchsfertiges, bestrahltes neutrales Reinigungsmittel mit destilliertem Wasser.

  • Neutraler pH-Wert und so für den Einsatz in allen Reinraumbereichen geeignet, da oberflächenschonend
  • Auf 0,2 Mikrometer in einem Reinraum der Klasse C unter einseitig wirkender Luftströmung der Klasse A filtriert, wodurch das Produkt frei von Kontaminierungen und Partikeln ist
  • Schwach schäumende Reinigungswirkung, ideal zum Einsatz auf Fußböden, Wänden und Labortischen
  • Eine niedrige Menge an Tensiden gewährleistet wenig Rückstände, die außerdem leicht beseitigt werden können
  • Zerstäuberflasche besitzt eine Strahl- und eine Zerstäuberoption und bietet eine gute Flächenabdeckung
  • Zerstäuberflasche mit geschlossenem „Bag-in-Bottle“-System verhindert eine Kontaminierung des Inhalts während der Nutzung
  • Flaschen können vollständig geleert werden, wodurch kein Produkt verschwendet wird oder während der Haltbarkeitsdauer entsorgt werden muss
  • Doppelt verpackt mit längsseitiger Öffnung, damit der Beutel auch mit Handschuhen einfach geöffnet werden kann

Mit einem pH-Wert zwischen 6,5 und 8,0 nach der Bestrahlung ist Contec Sterile NeutraKlean ideal für die Reinigung von geringen Partikelmengen nach Wartungsarbeiten und die Beseitigung von Rückständen von Desinfektionsmitteln sowie allgemeinen Verschmutzungen geeignet. Durch Tenside/Reinigungsmittel wird die Bindung von Partikeln und Schmutz an Oberflächen gelöst, wodurch diese einfacher beseitigt werden können.

Die Flaschen sind doppelt verpackt, um den Produkttransfer in einen pharmazeutischen Reinraum, Isolatoren oder RABS zu unterstützen. Die längsseitig aufreißbaren Beutel lassen sich selbst mit Handschuhen problemlos öffnen.

Bestellinformation: Das Produkt ist auch in einer nicht sterilen Ausführung erhältlich.

Lieferumfang: Das Produkt ist als 1 l-Zerstäuberflasche oder als Flasche mit Deckel und in einem 5 l-Behälter mit Deckel für größere Bereiche erhältlich.

Verpackung: Doppelt verpackt in längsseitig aufreißbaren Beuteln.

Order Now
 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

WEITERE INFORMATIONEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge