VWR®, Auffangbeutel, steril
Lieferant: VWR Collection
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
141-1380EA 205 EUR InStock
141-1380 141-1443
VWR®, Auffangbeutel, steril
Beutel Entsorgungsbeutel
Die Auffangbeutel dienen als undurchlässige Barriere zwischen Desinfektionsmittel und Behälter.
  • LDPE/Nylon-Mischung
  • Bestrahlt
  • Passend für Eimer der Serie B-7
Unterstützt die Integrität der Desinfektionsmittelmischung.
Verpackung: Einzeln verpackt, je 6 Stück doppelt verpackt. 4 Packungen à 6 Stück pro Karton.
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge