VWR®, Reinraum-Moppwischtücher
Lieferant: VWR Collection
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
141-1402EA 487 EUR InStock
141-1402 141-1442
VWR®, Reinraum-Moppwischtücher
Wischtücher Reinraum-Wischtücher Trockene Reinraumwischtücher
Diese Tücher bestehen aus 100 % Endlosfilament, doppellagigem, ultraschallversiegeltem Polyester für bessere Saugfähigkeit. Die Größe des Tuchs ist perfekt für die Verwendung auf einem Wischmopphalter zur Boden-, Decken- und Wandreinigung geeignet.
  • Hergestellt aus Endlosfilament-Polyester in zusammengesetztem Strick
  • Sehr saugstark
  • Geringe Kontamination durch Partikel und Fasern
  • Ultrschallvernähter 2-lagiger Aufbau
  • Verarbeitet und verpackt in einem Reinraum der ISO-Klasse 5
Die Tücher werden in einer ISO 4-Umgebung gewaschen und verpackt.
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge