Desinfektionsmittel für Reinräume, ClearKlens Bi-Spore
Lieferant: Diversey
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
7514852
141-1449EA 677 EUR InStock
141-1449
Desinfektionsmittel für Reinräume, ClearKlens Bi-Spore
Reinigungsmittel Desinfektionsmittel
ClearKlens Bi-Spore ist ein schnell wirksames, stabiles Zwei-Komponenten-System zur Erzeugung von Chlordioxid, das entwickelt wurde, um die sterilen Produktionsanlagen in der Pharmaindustrie zu desinfizieren. Wirkt gemäß dem europäischen Sporizidtest (CEN 13704) bereits nach 5 Minuten Einwirkzeit, innerhalb von 5 - 8 Minuten nach Oberflächenkontakt.
  • Auf 0,2 Mikrometer gefiltert, aseptisch abgefüllt und doppelt verpackt
  • Einfach zu bedienendes, Zwei-Komponenten-System aus Basis und Aktivator
  • Geeignet für praktisch alle Oberflächen in Reinräumen
  • Im Lieferumfang enthalten: Analysen-und Sterilitätszertifikat, wo zutreffend
  • Aktionspaketergänzung zu ClearKlens Tego® 2000, ClearKlens Tego® 2001 und ClearKlens Cleansinald.
Zertifizierungen: Bakterizid EN 1276; Fungizid EN 1650; Bakterizid und fungizid EN 13697; Sporizid EN 13704; Viruzid EN 14476.
Achtung! Bitte beachten: Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge