di-Natriummetasilicat Pentahydrat, tech.
Lieferant: ALFA AESAR
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Gefahr
14103.A1 14103.D9
14103.A1EA 45.4 EUR InStock
14103.A1 14103.D9
di-Natriummetasilicat Pentahydrat, tech.
di-Natriummetasilicat Pentahydrat
CAS No.: 10213-79-3 Molecular Formula: Na2SiO3.5H2O Formula Weight: 212.14 (122.06anhy) Physical Form: -18 Mesh Granular Density: 1.75 Appearance: White Odour: Odourless Melting Point: 72° Merck Reference: 14,8642 UN No.: 3253 MDL No.: MFCD00149176
Formel: Na₂SiO₃·5H₂O
Melting Pt: 72 °C
Dichte: 1,75
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00149176
CAS-Nummer: 10213-79-3
EINECS: 229-912-9
UN: 3253
ADR: 8,III
Merck Index: 14,8642
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge