Ultraschallbäder, Serie Elmasonic S
Lieferant: ELMA SCHMIDBAUER
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
1001955CH 1071163
142-0122EA 610 EUR InStock
142-0122 142-0035
Ultraschallbäder, Serie Elmasonic S
Ultraschallbäder
Die Ultraschallgeräte verfügen über die neu entwickelte zuschaltbare Sweep-Funktion. Hier wird eine homogene Schallfeldverteilung durch eine kontinuierliche Verschiebung der Schalldruckmaxima gewährleistet. Die in diesen Geräten verwendete Degas-Funktion beschleunigt effizient die Entgasung der Reinigungsflüssigkeit, besonders nach dem Neuansatz. Der Autodegasbetrieb vor Reinigungsstart bzw. Degas für spezielle Aufgaben ist manuell zuschaltbar. Die Geräte verfügen über einen geräuschhemmenden Kunststoffdeckel, der die Aufheizung beschleunigt und umgedreht als Abtropfschale dient. Eine integrierte Füllhöhenmarkierung, Reinigungswannen aus kavitationsfestem Edelstahl sowie ein seitlich angebrachter Drehknopf ermöglicht eine einfache Entleerung der Reinigungsflüssigkeit über einen Ablauf an der Rückseite des Gerätes. Speziell geeignet für die Reinigung von Laborinstrumenten, chirurgischen und medizinischen Instrumenten aus Glas, Kunststoff, Metall sowie für Schmuck, Brillen und Elektronikkomponenten.
  • Die Bedieneinheit ist anwenderfreundlich, übersichtlich und so konzipiert, dass keine Flüssigkeit in die Elektronik eindringen kann
  • Der Reinigungsprozess kann manuell oder temperaturgesteuert eingeschaltet werden und wird optional durch eine trockenlaufsichere Heizung unterstützt
  • Die Temperatureinstellung ist in 5-°C-Schritten von 30 bis 80 °C wählbar; Soll- und Istwert wird mittels LED angezeigt
  • Gesamtreinigungsdauer und verbleibende Reinigungszeit wird mittels LED angezeigt
  • Automatische Sicherheitsabschaltung nach 12 Stunden
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
ZUBEHÖR
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge