Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

VWR® USC, Ultraschall-Reinigungsgeräte

Lieferant: VWR Collection

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

142-0086EA 2640 EUR InStock
142-0086 142-0087 142-0089 142-0090 142-0093 142-0094 142-0083 142-0097 142-0099 142-0100 142-0101 142-0103 142-0104 142-0105 142-0106 142-0108 142-0109 142-0110 142-0096
VWR® USC, Ultraschall-Reinigungsgeräte
Ultraschallbäder
Reinigung mittels Ultraschall ist eine der effizientesten Methoden, um Teile mit komplexer Geometrie, wie z. B. Lamellen, Hinterschneidungen, Bohrungen, Sackbohrungen etc. von Rückständen (Verschmutzungen) zu befreien.

  • Leistungsstarker PZT-Ultraschallwandler mit Keramiktechnologie
  • Homogene Verteilung des Ultraschalls in der Reinigungswanne
  • Geringere Geräuschentwicklung durch höhere Frequenz
  • Robuste Heizung mit integriertem Trockenlaufschutz
  • Thermostat einstellbar bis 80 °C
  • Wanne und Verkleidung aus Edelstahl

Aufgrund der physikalischen Eigenschaften von implodierenden Vakuumbläschen kommt es zur Bildung kleiner Luftblasen in der Reinigungsflüssigkeit; bei der Implosion dieser Bläschen können Druckspitzen bis 1000 bar und Temperaturen bis 5000 °C entstehen, die in alle kleinen Hohlräume gelangen. In Verbindung mit einem auf die Verschmutzung und das zu reinigende Material abgestimmten Reinigungsmittel können durch die entstehende Kavitation ohne zusätzlichen manuellen Arbeitsaufwand auch Rückstände wie Ölkohle, Verkrustungen, Fett, Öle, Oxidation, Farben, Staub, Rost, Kalk usw. schnell, materialschonend und rückstandsfrei von dem zu reinigenden Teil entfernt werden.

Ultraschallbad USC T: Dieser Reihe besitzt eine digitale Zeitschaltuhr mit einem Bereich von 1 bis 99 Minuten, in 1-Minuten-Schritten einstellbar.

Ultraschallbad USC TH: Die digitale Zeitschaltuhr und die stufenlos bis 80 °C einstellbare Wannenheizung unterstützen die Reinigungswirkung. Zur Kontrolle der Heizung leuchtet eine gelbe LED, die bei Erreichen der Solltemperatur wieder erlischt.

Ultraschallbad USC THD und THD/HF (Hochfrequenz): Diese Geräte besitzen ein digitales Bedienfeld für komfortable Einstellung und Bedienung. Die besonderen Merkmale der D-Reihe:
Digitale Zeiteinstellung von 1 bis 99 min oder Dauerbetrieb
Digitale Temperaturanzeige einstellbar bis 80 °C
Heizung mit Trockenlaufschutz ausgestattet
Ultraschall-Leistung einstellbar in neun Stufen von 10 bis 100%
Konstanthaltung der eingestellten Leistung, unabhängig von Füllstand und Temperatur
Doppelhalbwelle mit Sweep
Entgasungsfunktion zur Homogenisierung der Flüssigkeit im Bad

Lieferumfang: Lieferumfang beinhaltet Bad, Stromkabel, passende Adapter und Handbuch. Tankabdeckung und Körbe müssen separat bestellt werden.

Achtung! Bitte beachten: Bitte beachten Sie, dass die Modelle USC 900, 1200, 1700, 2100 und 2600 mit einem Ventil aus Edelstahl zur einfachen Entleerung des Bades ausgestattet sind.

Order Now
 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

ZUBEHÖR

WEITERE INFORMATIONEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge