Wasser ACS UltraTrace analysis, Supelco®
Lieferant: SUPELCO
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
MQ100
14211-1L-F
14211-1L-FEA 193 EUR InStock
14211-1L-F
Wasser ACS UltraTrace analysis, Supelco®
Wasser
Formel: H₂O
MW: 18.02 g/mol
Siedepunkt: 100
Melting Pt: 0
Dichte: 1 g/cm³ (4 °C)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00011332
CAS-Nummer: 7732-18-5
EINECS: 231-791-2
Merck Index: 13,10098
https://qa.digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=eb883be5463dc4ac0766c79568501083468ed2c4&vid=5cc4dc27830004343d477a7b5a494e2597c78637&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge