Methanol mit 0,1% (v / v) Essigsäure, CHROMASOLV™ LC-MS Ultra LabReady™, Lösungsmittelgemisch getestet für UHPLC-MS, Riedel-de Haën™
Lieferant: HONEYWELL
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Gefahr
14276-2L
14276-2LEA 157.71 EUR InStock
14276-2L
Methanol mit 0,1% (v / v) Essigsäure, CHROMASOLV™ LC-MS Ultra LabReady™, Lösungsmittelgemisch getestet für UHPLC-MS, Riedel-de Haën™
Methanol mit 0,1% (v / v) Essigsäure
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00004595
EINECS: 200-659-6
UN: 1230
ADR: 3,II
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge