Natriumwolframat Dihydrat ≥99%, Purum, Fluka™
Lieferant: HONEYWELL
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Achtung
14304-6X500G
14304-6X500GEA 1144.47 EUR InStock
14304-6X500G
Natriumwolframat Dihydrat ≥99%, Purum, Fluka™
Natriumwolframat Dihydrat
  • ≥95% for general laboratory use.
Formel: Na₂WO₄·2H₂O
Melting Pt: 698 °C
Dichte: 4,18 g/cm³
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00149190
CAS-Nummer: 10213-10-2
EINECS: 236-743-4
Merck Index: 12,08847
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Assay Min. 99 %
Free alkali (as NaOH) Max. 0.1 %
Iron (Fe) Max. 0.002 %
Molybdenum (Mo) Max. 0.01 %
Chloride (Cl) Max. 0.01 %
Sulfate (SO₄) Max. 0.02 %
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge