Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

Tris(cyclopentadienyl)yttrium(III) ≥99,9% (REO, Basis der Oxide der Metalle der seltenen Erden)

Lieferant: ALFA AESAR

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

Achtung

Unter Argon in Ampullen verpackt

14478.02 14478.04
14478.02EA 96 EUR InStock
14478.02 14478.04
Tris(cyclopentadienyl)yttrium(III) ≥99,9% (REO, Basis der Oxide der Metalle der seltenen Erden)
Tris(cyclopentadienyl)yttrium(III)
Purity: 99.9% CAS No.: 1294-07-1 Molecular Formula: C15H15Y Formula Weight: 284.20 Physical Form: Powder, Ampouled under argon Sensitivity: Air and Moisture Sensitive Melting Point: 295° Boiling Point: 200° subl. (vacuum) UN No.: UN3181 MDL No.: MFCD00058706


Formel: C₁₅H₁₅Y
MW: 284.19 g/mol
Siedepunkt: 200 °C (Subl. im Vacuum)
Melting Pt: 295 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00058706
CAS-Nummer: 1294-07-1
EINECS: 215-069-4
UN: 3181
ADR: 4.1 III
Order Now

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

WEITERE INFORMATIONEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge