Aluminiumoxid, γ-α-Phase ≥99,99% (Metall-Basis)
Lieferant: ALFA AESAR
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
14558.14 14558.22 14558.36
14558.14EA 42.2 EUR InStock
14558.14 14558.22 14558.36
Aluminiumoxid, γ-α-Phase ≥99,99% (Metall-Basis)
Aluminiumoxid, γ-α-Phase
Purity: 99.99% CAS No.: 1344-28-1 Molecular Formula: Al2O3 Formula Weight: 101.96 Physical Form: 0.3 Micron Powder, S.A. 15m2/g Odour: Odourless Merck Reference: 14,356 MDL No.: MFCD00003424
Formel: Al₂O₃
Siedepunkt: 2980 °C (1013 hPa)
Melting Pt: 2045 °C
Dichte: 3,97 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00003424
CAS-Nummer: 1344-28-1
EINECS: 215-691-6
Merck Index: 14,356
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge