Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

Kupfer(I)sulfid ≥99,5% (Metall-Basis)

Lieferant: ALFA AESAR

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:


14718.18 14718.30 14718.A1
14718.18EA 81 EUR InStock
14718.18 14718.30 14718.A1
Kupfer(I)sulfid ≥99,5% (Metall-Basis)
Kupfer(I)sulfid
Purity: 99.5% CAS No.: 22205-45-4 Molecular Formula: Cu2S Formula Weight: 159.14 Physical Form: -200 Mesh Powder Density: 5.60 Melting Point: ca 1100° Solubility: Practically insoluble in water, acetic acid. Partially soluble in NH4OH Merck Reference: 14,2667 MDL No.: MFCD00016062

Luminous paints, electrodes, solar cells, as catalyst


Formel: Cu₂S
Melting Pt: ∼ 1100 °C
Dichte: 5,60
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00016062
CAS-Nummer: 22205-45-4
EINECS: 244-842-9
Merck Index: 14,2667
Order Now

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

WEITERE INFORMATIONEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge