Flächendesinfektionsmittel, Konzentrat, Mikrobac® forte
Lieferant: Hartmann Bode
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
980434
148-0140EA 107 EUR InStock
148-0140
Flächendesinfektionsmittel, Konzentrat, Mikrobac® forte
Reinigungsmittel Desinfektionsmittel
Mikrobac® forte eignet sich zur täglichen, desinfizierenden Reinigung aller wasserbeständigen Oberflächen in Bereichen, in denen eine geruchslose Desinfektion bevorzugt wird.
  • Enthält Benzyl-C12-18-alkyldimethylammoniumchloride 199 mg/g, N-(3-Aminopropyl)-N-dodecylpropan-1,3-Diamin 50 mg/g
  • Bakterizid, fungizid, tuberkulozid, viruzid gegen umhüllte Viren und MNV-, Adeno-, Polyoma- und Rotaviren
  • pH-Wert von 0,5%iger Lösung: ca. 8
  • Geeignet für Großküchen und lebensmittelverarbeitende Bereiche
Achtung! Bitte beachten: * Diese Artikel sind nur in Deutschland erhältlich.
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge