Reinigungsmittel, pulverförmig, zur Reinigung von Glasgeräten in Spülautomaten, neodisher® LaboClean GK
Lieferant: Dr. Weigert
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
410376
148-3122EA 188 EUR InStock
148-3122
Reinigungsmittel, pulverförmig, zur Reinigung von Glasgeräten in Spülautomaten, neodisher® LaboClean GK
Reinigungsmittel Waschmittel und Oberflächenreiniger
neodisher® LaboClean GK is especially suitable for the automated cleaning of glassware for cell and tissue cultures, in the field of microbiology as well as nuclear medicine and isotope laboratories.
  • Leicht alkalisches Pulver, insbesondere zum Entfernen von Rückständen von Nährmedien, Geweben, Blut, Proteinen und organischen Farbstoffen geeignet. Frei von Tensiden
  • Komponenten: < 5 % chlorierte Bleichmittel (organische Chlorträger); > 30 % Phosphate; 1 - 5 % Dichloroisocyanursäure-Natriumsalz
  • Dosierung: 2 - 5 g/
More Product Information
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge
Diese Webseite verwendet Cookies, eigene oder von Drittanbieter, zur Sammlung statistischer Informationen, um Inhalte und Anzeigen f&uuml;r Sie zu personalisieren. Wenn Sie diese Seite weiterhin verwenden, akzeptieren Sie die Cookie-Nutzung.
Weitere Informationen finden Sie in unseren Datenschutzbestimmungen..