Detergent for use in immersion baths, liquid concentrate, neodisher® LM 10
Lieferant: Dr. Weigert
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
440130
148-3177EA 240 EUR InStock
148-3177
Detergent for use in immersion baths, liquid concentrate, neodisher® LM 10
Reinigungsmittel Waschmittel und Oberflächenreiniger
Manual cleaning of laboratory glassware in immersion baths in medical and biological research, laboratories in the food industry. Manual cleaning of cages for experimental animals by immersion.
  • Viscosity: <10 mPas (concentrate, 20 °C)
  • Density: 1,2 g/cm³ (20 °C)
  • Titration factor: 1,90
  • Sensitive to frost below –5 °C
neodisher® LM 10 is suitable for precleaning items to be washed which will then undergo a main mechanical cleaning process. It removes radioactive contaminants and organic residues, which are very stubborn and also suitable for pre-More Product Information
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge
Diese Webseite verwendet Cookies, eigene oder von Drittanbieter, zur Sammlung statistischer Informationen, um Inhalte und Anzeigen f&uuml;r Sie zu personalisieren. Wenn Sie diese Seite weiterhin verwenden, akzeptieren Sie die Cookie-Nutzung.
Weitere Informationen finden Sie in unseren Datenschutzbestimmungen..