Laborglasreiniger deconex® 21 SOLID
Lieferant: Borer Chemie
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
501100.00-S10P
148-5191EA 142 EUR InStock
148-5191
Laborglasreiniger deconex® 21 SOLID
Reinigungsmittel Waschmittel und Oberflächenreiniger
Mildalkalischer Pulverreiniger zur maschinellen Aufbereitung von Laborglas und wiederverwendbaren Labormaterialien.
  • Lässt sich rückstandsfrei abspülen und garantiert somit konsistente und fehlerfreie Resultate
  • Mit breitem Reinigungsspektrum
  • Perfekte Resultate schon bei niedrigen Einsatzkonzentrationen
  • Grosse Reinigungsleistung dank hohem Dispergievermögen
  • Gute Materialverträglichkeit, besonders für alkali- und korrosionsempfindliche Gegenstände empfohlen, auch für Aluminium geeignet
  • EDTA-, NTA-, chlor- und tensidfrei, kein Eintrag von Tensiden ins Abwasser
  • Es wird eine Nachspülung mit einem sauren deconex® Reiniger als Abschluss des Reinigungsprozesses empfohlen
  • Technische Unterstützung durch den Hersteller und den Vertriebspartner
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge