Ethansulfonsäure ≥96%
Lieferant: ALFA AESAR
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Gefahr
14891.09 14891.18 14891.30
14891.09EA 42.4 EUR InStock
14891.09 14891.18 14891.30
Ethansulfonsäure ≥96%
Ethanesulphonic acid
Purity: 96% CAS No.: 594-45-6 Molecular Formula: CH3CH2SO3H Formula Weight: 110.13 Flash Point: 110°(230°F) Physical Form: Liquid Density: 1.343 Refractive Index: 1.4350 Appearance: Colourless to yellow Melting Point: -17° Boiling Point: 122-123°/0.01mm Beilstein Reference: 1743071 UN No.: 2586 MDL No.: MFCD00007529
Formel: C₂H₆O₃S
MW: 110.13 g/mol
Siedepunkt: 122…123 °C (0.01 mmHg)
Melting Pt: –17 °C
Dichte: 1.343
Flash-Pt: >110 °C (230 °F)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00007529
CAS-Nummer: 594-45-6
EINECS: 209-843-0
UN: 2586
ADR: 8 III
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge