Abtropfbretter, zur Wandmontage, LaboPlast®
Lieferant: BURKLE
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
9640-1060 9640-2040 9640-2050 9640-2060 9640-1040 9640-1050
149-0193EA 268.9 EUR InStock
149-0193 149-1330 149-1331 149-1332 149-0191 149-0192
Abtropfbretter, zur Wandmontage, LaboPlast®
Gestelle Abtropfgestelle
PVC-Gestell mit PP-Stiften.
  • Bruchfest
  • Chemisch weitgehend beständig
  • Mit abnehmbarer Ablaufrinne mit Drainageanschluss für einen Ablaufschlauch (Ableitung des Abtropfwassers ins Laborbecken)
Das flexibles System verfügt über stabile Aufsteckstäbe in drei verschiedenen Längen (60, 100 und 150 mm mit Ø 6, 10 und 12 mm), die jederzeit umgesteckt werden können. Die Abtropfbretter können an jegliche zu trocknenden Utensilien angepasst werden.
Lieferumfang: Gestell wird komplett mit abnehmbarer staubdichter und kratzfester Schutzfolie sowie Stäben, Schrauben und Dübeln zur Wandmontage geliefert.
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
ZUBEHÖR
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge