Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

5-Methyl-2-hexanon 99%

Lieferant: ACROS ORGANICS

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

Achtung

149660010 149660025
149660010.EA 72.4 EUR InStock
149660010. 149660025.
5-Methyl-2-hexanon 99%
5-Methyl-2-hexanon


Formel: C₇H₁₄O
Siedepunkt: 144 °C (1013 hPa)
Melting Pt: –74 °C
Dichte: 0,81 g/cm³
Flash-Pt: 41 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00008950
CAS-Nummer: 110-12-3
EINECS: 203-737-8
UN: 2302
ADR: 3,III
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4060 to 1.4090 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %
Specific optical rotation +16° to +23° (20°C, 589 nm) (c=1 in H2O)

 

PRODUKT

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge