Gasprüfröhrchen für Stickstoffdioxid
Lieferant: DRAEGER
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
6719101
151-0140EA 84.75 EUR InStock
151-0140
Gasprüfröhrchen für Stickstoffdioxid
Gasrohre
Zur Messung der Momentankonzentrationen von Stickstoffdioxid unter Verwendung der Accuro®-Pumpe. Anwendungen umfassen Bestimmung und Messung von Konzentrationsspitzen, Messung der personenbezogenen Exposition im Einatembereich, Erkennung von Leckagen an Rohrleitungen, Gasanlagen usw. und Untersuchung der Luft in Abwasserkanälen, Schächten und engen Räumen.
  • Innerhalb ihrer MAK (maximale Arbeitsplatzkonzentration) stören Ozon und Chlor den Wert nicht
  • Höhere Konzentrationen werden angezeigt, aber mit anderen Empfindlichkeiten
  • Stickstoffmonoxid wird nicht angezeigt
Ein Hub entspricht einem Volumen von 100 ±5 ml Gas, welches das Röhrchen passiert.
Der Standardmessbereich ist kalibriert bei 20 °C und 1013 hPa.
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge