Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

Gasprüfröhrchen für Ammoniak

Lieferant: DRAEGER

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

8101941 CH20501 CH31901 8101711 6733231
151-0185EA 79.75 EUR InStock
151-0185 151-3156 151-3150 151-3155 151-0109
Gasprüfröhrchen für Ammoniak
Gasrohre
Zur Messung der Momentankonzentrationen von Ammoniak einschließlich der Bestimmung von Konzentrationsspitzen, der persönlichen Belastung im Inhalationsbereich, der Erkennung von Lecks in Rohren oder Gasleitungen sowie der Luftanalyse in Kanalisation, Schächten und schwer zugänglichen Stellen. Zur Verwendung mit einer Accuro® Pumpe. Sonstige Basissubstanzen wie organische Amine werden ebenfalls angezeigt. Die Indikation für Ammoniak 2/a, 5/a, 5b wird nicht beeinträchtigt durch:

  • 300 ppm Salpeterdämpfe
  • 2000 ppm Schwefeldioxid
  • 2000 ppm Schwefelwasserstoff

Ein Hub entspricht einem Volumen von 100 ± 5 ml Gas, welches das Röhrchen passiert.

Betriebsbedingungen: 10 bis 50 °C; bis zu 20 mg/L H₂O;
Ammoniak 0,5 %/a: 10 bis 30 °C; 3 bis 12 mg/L H₂O absolute Feuchtigkeit.

(*) Desorptionshub an reiner Luft

Order Now
 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge