Aktive Probenahme-Röhrchen und -Systeme
Lieferant: DRAEGER
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
6733011 6733021 6400131 6728891 8101821 6400746 8101271 6728851 6728831 6728919 6400745 8101861 6400271 6400743 6400744 6400741
151-3146EA 59 EUR InStock
151-3146 151-3145 DRAE6400131 DRAE6728891 DRAE8101821 DRAE6400746 DRAE8101271 DRAE6728851 DRAE6728831 DRAE6728919 DRAE6400745 DRAE8101861 DRAE6400271 DRAE6400743 DRAE6400744 DRAE6400741
Aktive Probenahme-Röhrchen und -Systeme
Gasrohre
Probenahme-Aktivröhrchen zur direkten Messwertanzeige auch bei komplexen Verbindungen und Stoffgemischen bei Luftuntersuchungen und Gasanalysen.
  • Hohe Genauigkeit
  • Sehr zuverlässig im Einsatz
  • Verbesserte Farbtiefe und verbesserter Kontrast dank optimierter Produktionsmethode
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge