Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

N,O-Bis(trimethylsilyl)trifluoracetamid mit 10% Chlortrimethylsilan 98% (excluding TMCS) (durch GC), LiChropur™ zur GC-Derivatisierung, Supelco®

Lieferant: SUPELCO

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

Gefahr

M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100

15209-5ML 15209-25ML 15209-10X1ML
15209-5MLEA 51.2 EUR InStock
15209-5ML 15209-25ML 15209-10X1ML
N,O-Bis(trimethylsilyl)trifluoracetamid mit 10% Chlortrimethylsilan 98% (excluding TMCS) (durch GC), LiChropur™ zur GC-Derivatisierung, Supelco®
N,O-Bis(trimethylsilyl)trifluoracetamid mit 10% Chlortrimethylsilan


Formel: C₈H₁₈F₃NOSi₂
MW: 257.4 g/mol
MDL Number: MFCD00008269
CAS-Nummer: 25561-30-2
UN: 2924
ADR: 8(3) II
https://qa.digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=83130879a8837570320458cc2c72db1f8eee25a3&vid=83130879a8837570320458cc2c72db1f8eee25a3&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge