Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

N,O-Bis(trimethylsilyl)trifluoracetamid mit 1% Chlortrimethylsilan 99% (excluding TMCS) (durch GC), LiChropur™ zur GC-Derivatisierung, Supelco®

Lieferant: SUPELCO

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

Gefahr

15238-100ML 15238-25ML 15238-5ML 15238-10X1ML 15238-10X0.1ML 15238-1ML
15238-100MLEA 973 EUR InStock
15238-100ML 15238-25ML 15238-5ML 15238-10X1ML 15238-10X0.1ML 15238-1ML
N,O-Bis(trimethylsilyl)trifluoracetamid mit 1% Chlortrimethylsilan 99% (excluding TMCS) (durch GC), LiChropur™ zur GC-Derivatisierung, Supelco®
N,O-Bis(trimethylsilyl)trifluoracetamid mit 1% Chlortrimethylsilan


Formel: C₈H₁₈F₃NOSi₂
MW: 257.40 g/mol
Storage Temperature: Gefrierschrank
MDL Number: MFCD00008269
CAS-Nummer: 25561-30-2
UN: 2924
ADR: 8(3) II
https://qa.digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a306c5840c61512f9d0f83bc8d9bda47ac488b9f&vid=a306c5840c61512f9d0f83bc8d9bda47ac488b9f&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge

Diese Webseite verwendet Cookies, eigene oder von Drittanbieter, zur Sammlung statistischer Informationen, um Inhalte und Anzeigen für Sie zu personalisieren. Wenn Sie diese Seite weiterhin verwenden, akzeptieren Sie die Cookie-Nutzung.

Weitere Informationen finden Sie in unseren Datenschutzbestimmungen..