N,O-Bis(trimethylsilyl)acetamid ≥98,5% (durch GC), LiChropur™ zur GC-Derivatisierung, Supelco®
Lieferant: SUPELCO
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
15269-25ML 15269-5ML 15269-10X1ML
15269-25MLEA 210 EUR InStock
15269-25ML 15269-5ML 15269-10X1ML
N,O-Bis(trimethylsilyl)acetamid ≥98,5% (durch GC), LiChropur™ zur GC-Derivatisierung, Supelco®
N,O-Bis(trimethylsilyl)acetamid
Formel: C₈H₂₁NOSi₂
MW: 203.43 g/mol
Siedepunkt: 162
Melting Pt: 24
Flash-Pt: 40
MDL Number: MFCD00008270
CAS-Nummer: 10416-59-8
https://qa.digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=b0a40f8f42759b8bc90a1c4436b6b05137a0607e&vid=b0a40f8f42759b8bc90a1c4436b6b05137a0607e&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge